Hlavní dokumenty
630985
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N-methylaniline
97%
About This Item
Lineární vzorec:
BrC6H4NHCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.6120 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
density
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
bromo
SMILES string
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)