Přeskočit na
359378
N-Isopropylmethylamine
98%
Synonyma:
N-Methylisopropylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 910,00 Kč
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 780,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHNHCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-266-7
Beilstein/REAXYS Number:
1730877
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
1 910,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
4.15 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
50-53 °C (lit.)
density
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Isopropylmethylamine is an unsymmetrical amine. Pd/C-catalyzed oxidative cross double carbonylation of N-isopropylmethylamine with alcohols has been reported.
Application
N-Isopropylmethylamine is suitable for use in the generation of in situ micelles having distinct sizes, by sequential self-assembly of a series of stimuli-responsive amphiphilic block copolymers, prepared by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. It is suitable for use in the synthesis of novel 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α,α,β,β-H4]-tryptamines and their [α,α,β,β,β−D4]-counterparts following the Speeter and Anthony procedure.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
38431427055407275
description
98%
description
≥98.0% (GC)
description
97%
description
purified by redistillation, ≥99.5%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
50-53 °C (lit.)
bp
-
bp
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-25.6 °F - closed cup
flash_point_c
-32 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)