Hlavní dokumenty
692549
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-azaindole
97%
Synonyma:
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5BrN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
176-180 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)