BR66025
BRAND® dessicator plate
for nominal size 200 mm, O.D. 190 mm, polypropylene
Synonyma:
Accessories, Desiccator plate, Desiccators
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
material:
polypropylene
O.D.:
190 mm
Doporučené produkty
material
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 66025
O.D.
190 mm
Související kategorie
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)