Hlavní dokumenty
BR144180
BRAND® atomizer, PE-HD, white
capacity 400 mL
Synonyma:
Atomizer, Bottles, Plastics
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
manufacturer/tradename
BRAND 144180
capacity
400 mL
General description
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4