Přeskočit na
Z688487
Bio-Pure alcohol wipes
100% biodegradable
Synonyma:
cleaning wipes, Diversified Biotech BPWP-1000, diodegradable lab wipes, eco lab wipde, laboratory wipes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
40 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
423,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
47131905
423,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BPWP-1000
packaging
40 ea of
General description
Proprietary fabric used to manufacture Bio-Pure alcohol wipes is lint-free and formulated to easily break down over time . The re-sealable and flexible packaging has a low carbon footprint.
Features and Benefits
  • 100% Biodegradable with re-sealable packaging reduces waste, maintaining product longevity and reducing environmental impact.
  • Formulated with 70% isopropanol alcohol and 30% water to guarantee effective cleaning.
  • Strong, lint-free wipes protect delicate surfaces, ensuring precision cleaning without leaving behind particles or scratches.
  • Durable, strong fabric construction prevents the wipes from tearing or falling apart during use, enhancing convenience and reliability in routine lab cleaning tasks.
Legal Information
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L9060Z188956Z188964
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BPWP-1000
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Kimberly Clark 34155
manufacturer/tradename
Kimberly Clark 34256
packaging
40 ea of
packaging
pkg of 5 × 50 ea Count (in refill sachets for dispenser box), pkg of 50 ea Count Refill (in dispenser box)
packaging
pkg of 286 wipes
packaging
pkg of 140 wipes
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)