BOG00009
4′-Hydroxybiphenyl-4-thiocarboxamide
97%, AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
SMILES string
NC(=S)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H11NOS/c14-13(16)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-12(15)8-6-10/h1-8,15H,(H2,14,16)
InChI key
VDRLZHYTPAEASC-UHFFFAOYSA-N