Přeskočit na
A4929
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
BioReagent, suitable for electrophoresis
Synonyma:
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16N2O2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
262-546-8
MDL number:
Form:
powder
14 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
InChI key
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Application
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels, to simplify isolation of macromolecules separated on the gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 1-g slice of a 4% (12:1) gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT in TBE (pH 8.3) in less than 30 min.
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 12:1 ratio of acrylamide:BAC is recommended for DNA purification. A one gram slice of a 4% gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT, TBE solution (pH 8.3) in less than 30 min. The pH of 8.3 is optimum for rapid dissolution of the gel.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1667668.20791373605
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)