BML00139
4-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H20BNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
CC1=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=CC(N)=C1
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-8-10(15)6-7-11(9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
InChI key
ZZMUAVWNSFFTLI-UHFFFAOYSA-N