Hlavní dokumenty
B83355
Sigma-Aldrich
4-Bromoveratrole
98%
Synonyma:
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
About This Item
Lineární vzorec:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.06
Beilstein/REAXYS Number:
2046884
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
density
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)