B81956
4-Bromothiophenol
95%
Synonyma:
4-Bromobenzenethiol
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
form
crystals
bp
239 °C (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)