O této položce
Lineární vzorec:
FC6H4SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-737-6
Beilstein/REAXYS Number:
1446350
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
density
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?