Hlavní dokumenty
B74372
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrothiazole
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3HBrN2O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
impurities
<2% acetic acid
mp
85-88 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBrN2O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H
InChI key
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)