Přeskočit na
245771
Isobutyric anhydride
97%
Synonyma:
2-Methylpropionic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
720,00 Kč
540,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 390,00 Kč
1 042,50 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 900,00 Kč
2 925,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCO2COCH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-603-6
Beilstein/REAXYS Number:
386267
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
540,00 Kč
Ceníková cena720,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 67 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
624 °F
expl. lim.
1.09 %, 87 °F, 7.7 %, 127 °F
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
General description
The mechanism of esterification of 1-(1-naphthyl)ethanol by isobutyric anhydride with 4-pyrrolidinopyridine as catalyst was studied.
Application
Isobutyric anhydride was used in the synthesis of 4-O-isobutyryl derivative via reaction with octyl β-D-glucopyranoside in the presence of C2-symmetric chiral 4-pyrrolidinopyridine as a catalyst.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
58360I1754194530
description
97%
description
puriss. p.a., ≥99.5%
description
99%
description
97%
assay
97%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
182 °C (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyric anhydride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?