Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 090,00 Kč 1 567,50 Kč |
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 170,00 Kč 4 627,50 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 220,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.29
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-138-9
Beilstein/REAXYS Number:
1909299
MDL number:
1 567,50 Kč
Ceníková cena2 090,00 KčUložit 25 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
orbital energy
HOMO 5.4 eV , LUMO 2.7 eV
OPV device performance
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 7 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
- Fill Factor (FF): 0.57
- Power Conversion Efficiency (PCE): 2.3 %
semiconductor properties
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
SMILES string
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
InChI key
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay - | assay 99% | assay 97% |
| semiconductor properties P-type (mobility=0.4 cm2/V·s) | semiconductor properties - | semiconductor properties - | semiconductor properties - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp 157-159 °C (lit.) | mp 157-159 °C (lit.) | mp 205-207 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| orbital energy HOMO 5.4 eV , LUMO 2.7 eV | orbital energy - | orbital energy - | orbital energy - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benz[b]anthracene
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
![Benz[b]anthracene 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/197/885/3a015625-5e09-4f15-8b17-4cc285304fc7/640/3a015625-5e09-4f15-8b17-4cc285304fc7.png)
![Benz[a]anthracene certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/351/486/b3ddf157-a732-4ef8-83f0-c70a53404cb2/640/b3ddf157-a732-4ef8-83f0-c70a53404cb2.png)
![Dibenz[a,c]anthracene 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/153/532/18ee5fba-a734-446c-bc2e-02b8ed5934fd/640/18ee5fba-a734-446c-bc2e-02b8ed5934fd.png)