ANV00305
(E)-4-Methyl-N-(4-nitrobenzylidene)aniline
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
O=[N+]([O-])C1=CC=C(/C=N/C2=CC=C(C)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-11-2-6-13(7-3-11)15-10-12-4-8-14(9-5-12)16(17)18/h2-10H,1H3/b15-10+
InChI key
GSOZSSDYIVFJRF-XNTDXEJSSA-N