Přeskočit na
461121
p-Toluidine
99%
Synonyma:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 280,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-403-1
Beilstein/REAXYS Number:
471281
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
200 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 hPa ( 42 °C), 7 hPa ( 68 °C)
1 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 42 °C), 7 hPa ( 68 °C)
assay
99%
form
powder, crystals or chunks
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
6.6 %
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
General description
p-Toluidine is an aromatic amine. It can be detected in the water samples by homogeneous liquid-liquid extraction followed by ion mobility spectrometry (HLLE-IMS).
Application
p-Toluidine may be used for the determination of hemoglobin adducts of aromatic amines in nonsmokers and smokers of blond- or black-tobacco cigarettes. It may be used for the preparation of bidentate Schiff base ligand, via condensation with salicylaldehyde.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
23631489630110841
p-Toluidine for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0%
Supelco
89630
p-Toluidine
p-Toluidine GR for analysis
Supelco
110841
p-Toluidine
description
99%
description
99.6%
description
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0%
description
GR for analysis
assay
99%
assay
99.6%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder, crystals or chunks
form
crystalline
form
crystals
form
solid
expl. lim.
6.6 %
expl. lim.
6.6 %
expl. lim.
6.6 %
expl. lim.
6.6 %
mp
41-46 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.), 42-45 °C
mp
41-46 °C (lit.)
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)