ANV00097
1-N-Boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@@H](N)CC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+
InChI key
FEYLUKDSKVSMSZ-DTORHVGOSA-N