Merck
32851
trans-1,4-Diaminocyclohexane
≥98.0% (GC)
Synonyma:
trans-1,4-Cyclohexanediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H10(NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2801657
Assay:
≥98.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
18 mmHg ( 87.2 °C)
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
680 °F
expl. lim.
6 %
bp
197 °C (lit.)
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1CC[C@H](N)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
InChI key
VKIRRGRTJUUZHS-IZLXSQMJSA-N
Application
trans-1,4-Diaminocyclohexane was used in preparation of fully aliphatic polyimides. It was employed as the structure-directing agent in the synthesis of novel two-dimensional layered zinc phosphate.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
159.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
71 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)