Hlavní dokumenty
ALD00592
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-TFA-pyrazole-1-carboxamidine
95%
Synonyma:
N-Boc,N′-trifluoroacetyl-guanylpyrazole, tert-Butyl-((1H-pyrazol-1-yl)(2,2,2-trifluoroacetamido)methylene)carbamate, TurboGuan
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H13F3N4O3
Molekulová hmotnost:
306.24
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
powder or crystals
mp
120-125 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
Application
Powerful guanidinylation reagent from the Baran Lab developed for the installation of monoprotected boc-guanidine on primary and secondary amines, particularly electron-deficient and hindered amines.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.