Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 740,00 Kč 2 055,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 330,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CO2CN=C(SCH3)NHCO2C(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
290.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5815984
Assay:
98%
2 055,00 Kč
Ceníková cena2 740,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
mp
115-121 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16)
InChI key
UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description - | description phyproof® Reference Substance | description 99 atom % D |
| assay 98% | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 115-121 °C (lit.) | mp >350 °C (lit.) | mp 155-157 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?