Přejít k obsahu
496871
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine
98%
Synonyma:
C,C′-Bis(1,1-dimethylethyl) N,N′-(carbonimidoyl)bis[carbamate], Di-Boc-guanidine, N,N′-Bis(Boc)guanidine, N,N′-Di-Boc-guanidine, N1,N2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine, N1,N2-Bis(tert-butyloxycarbonyl)guanidine, tert-Butyl [N-(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]carbamate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HN=C[NHCO2C(CH3)3]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
141-144 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-10(2,3)17-8(15)13-7(12)14-9(16)18-11(4,5)6/h1-6H3,(H3,12,13,14,15,16)
InChI key
VPWFNCFRPQFWGS-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine is a guanidine derivative. The synthesis of N-substituted 2-aminoimidazole inhibitors using 1,3-bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine has been reported.
Application
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine may be used to produce a guanidinyl derivative during the multi-step synthesis of (-)-crispine E. It may also be used as a reagent during the preparation of 1,6-diphenylnaphthalenes.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)