ALD00420
2-cyanophenyl sulfofluoridate
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
SMILES string
O=S(F)(OC1=CC=CC=C1C#N)=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-13(10,11)12-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI key
FWHISILUCPTNBH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)