A72405
2-Amino-1-phenylethanol
98%
Synonyma:
α-(Aminomethyl)benzyl alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
160 °C/17 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
InChI key
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PNMT(5409)
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)