Přejít k obsahu
15369
N-Boc-ethylenediamine
≥98.0% (NT)
Synonyma:
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.21
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1932330
Assay:
≥98.0% (NT)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.458
bp
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
Boc, amine
SMILES string
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI key
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Facile synthesis of new N-(aminocycloalkylene) amino acid compounds: Describes the use of N-Boc-ethylenediamine in the preparation of benzyl 2-{[2-(Boc-amino)ethyl]amino}acetate (G Matulevičiūtė et al., 2023).
  • Synthesis of a new tripod BODIPY dye: Reports on the chemical synthesis involving N-Boc-ethylenediamine for creating a BODIPY dye (H Wang et al., 2022).
  • Single‐Entity Electrocatalysis: Discusses the application of N-Boc-ethylenediamine in modifying Co3O4 nanoparticles used in electrocatalysis (T Quast et al., 2021).
Other Notes
Mono-protected derivative of ethylenediamine, preparation of pharmacologically active analogues; introduction of an ethylenediamine spacer.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)