A59506
1-Aminoindan
98%
Synonyma:
1-Indanamine
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
InChI key
XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.