A56205
2-Aminoheptane
99%
Synonyma:
1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.