Merck
V659
Valerophenone
99%
Synonyma:
Butyl phenyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CO(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-767-3
Beilstein/REAXYS Number:
1907717
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
244-245 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
InChI key
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Valerophenone is a prochiral ketone which can undergo Norrish Type II reaction and hence can be used as a UV actinometer in photochemical experiments.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)