Hlavní dokumenty
934267
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast Lithium Titanate (Li4Ti5O12) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
Synonyma:
LTO anode slurry
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Li4O12Ti5
Molekulová hmotnost:
459.09
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
grade
battery grade
Quality Level
form
slurry
composition
Active material, >15 wt. %
Solid content, 22-27 wt. %
particle size
1-3 μm
application(s)
battery manufacturing
General description
Our high-quality ready-to-cast lithium titanate (LTO) anode slurry is a liquid dispersion consisting of LTO active material, conductive additives, binder, and organic solvent. Its low moisture content allows for the production of stable anode films with extended cycle life.
Application
Our LTO anode slurry is formulated for use in secondary lithium-ion batteries and can be directly applied using blade-coating or slot-die coating onto copper foil current collectors. The stable and easy processing properties of our product promise high-quality, defect-free LTO anodes with excellent performance.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F
flash_point_c
91 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries
Liu D, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 515 - 528 (2014)