Přeskočit na
916099
Lithium lanthanum titanate
LLTO, solid electrolyte, powder, battery grade
Synonyma:
LLTO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
LiLaTiO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.71
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
17 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Lithium lanthanum titanate (LLTO), powder, battery grade
grade
battery grade
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
mol wt
Mw 176.01 g/mol
composition
Li0.34La0.56TiO3
surface area
2.02 m2/g
particle size
1-2 μm (average)
conductivity
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
density
5.00 g/cm3 (lit.)
application(s)
battery manufacturing
Application
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
915874915939916374
description
powder, battery grade
description
solid electrolyte, powder, battery grade
description
spinel "LTO" powder, battery grade
description
battery grade
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
battery grade
grade
battery grade
grade
battery grade
grade
battery grade
conductivity
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
conductivity
0.01-0.1 mS/cm (Ionic conductivity, unsintered, cold-pressed pellet at RT)
conductivity
-
conductivity
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Li0.34La0.56TiO3
composition
Li6.24La3Zr2Al0.24O11.98
composition
Li4Ti5O12
composition
Li3PS4
particle size
1-2 μm (average)
particle size
5-6 μm (average)
particle size
1-3 μm
particle size
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)