932426
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
≥99% (HPLC)
Synonyma:
4,4′,4′′-Tris[2-naphthyl(phenyl)amino]triphenylamine, 2T-NATA, 2-TNATA, 2TNATA
About This Item
chloroform: soluble
Doporučené produkty
grade
sublimed grade
Quality Level
description
μh ≈ 3.0 x 10-6 cm2 V−1 s−1
assay
≥99% (HPLC)
loss
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
247 °C
solubility
THF: soluble
chloroform: soluble
fluorescence
λem 490 nm±10 nm in THF
orbital energy
HOMO 5.1 eV
LUMO 2.2 eV
λ
in THF
UV absorption
λ: 326 nm±5 nm Amax
SMILES string
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9ccc%10ccccc%10c9)c%11ccc%12ccccc%12c%11
InChI
1S/C66H48N4/c1-4-22-55(23-5-1)68(64-31-28-49-16-10-13-19-52(49)46-64)61-40-34-58(35-41-61)67(59-36-42-62(43-37-59)69(56-24-6-2-7-25-56)65-32-29-50-17-11-14-20-53(50)47-65)60-38-44-63(45-39-60)70(57-26-8-3-9-27-57)66-33-30-51-18-12-15-21-54(51)48-66/h1-48H
InChI key
KDOQMLIRFUVJNT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)