Přejít k obsahu
776327
4,4′,4′′-Tris[phenyl(m-tolyl)amino]triphenylamine
98.0%
Synonyma:
4,4′,4′′-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]triphenylamine, N1-(3-methylphenyl)-N4,N4-bis[4-[(3-methylphenyl)phenylamino]phenyl]-N1-phenyl-1,4-benzenediamine, m-MTDATA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C57H48N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
789.02
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98.0%
form
powder
mp
194-203 °C, 204-206 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6cccc(C)c6)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9cccc(C)c9
InChI
1S/C57H48N4/c1-43-16-13-25-55(40-43)59(46-19-7-4-8-20-46)52-34-28-49(29-35-52)58(50-30-36-53(37-31-50)60(47-21-9-5-10-22-47)56-26-14-17-44(2)41-56)51-32-38-54(39-33-51)61(48-23-11-6-12-24-48)57-27-15-18-45(3)42-57/h4-42H,1-3H3
InChI key
DIVZFUBWFAOMCW-UHFFFAOYSA-N
Application
Hole-transporting layer and Hole Injection layer material for High-Performance OLEDs.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)