Přejít k obsahu
701874
1,3-Bis(N-carbazolyl)benzene
97%
Synonyma:
N,N′-Dicarbazolyl-3,5-benzene, 1,3-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene, 9,9′-(1,3-Phenylene)bis-9H-carbazole, mCP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H20N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
408.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Emissive Layer
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
173-178 °C
λmax
292, 338 nm
fluorescence
λem 345, 360 nm in THF
orbital energy
HOMO 6.1 eV , LUMO 2.4 eV 
OLED device performance
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 28718 Cd/m2
  • Max. EQE: 19.8 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
, ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
SMILES string
c1cc(cc(c1)-n2c3ccccc3c4ccccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57
InChI
1S/C30H20N2/c1-5-16-27-23(12-1)24-13-2-6-17-28(24)31(27)21-10-9-11-22(20-21)32-29-18-7-3-14-25(29)26-15-4-8-19-30(26)32/h1-20H
InChI key
MZYDBGLUVPLRKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Material for use as a phosphorescent host material
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)