Merck
930695
4-Aminomethyl-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride
≥95%
Synonyma:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-(aminomethyl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl) hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H13N3O4 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
287.27 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC1=C(C(N(C2CCC(NC2=O)=O)C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C14H13N3O4/c15-6-7-2-1-3-8-11(7)14(21)17(13(8)20)9-4-5-10(18)16-12(9)19/h1-3,9H,4-6,15H2,(H,16,18,19)
InChI key
TUMJPYMYNBEMDD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminomethyl-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride is a functionalized Cereblon ligand used for development of protein degrader building blocks. Contains a terminal amine group, allowing rapid conjugation of carboxyl containing linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Legal Information
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)