Merck
934402
2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5-(piperidin-4-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride
≥95%
Synonyma:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-5-(4-piperidinyl)-, hydrochloride, 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5-(piperidin-4-yl)isoindoline-1,3-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H19N3O4 · xHCl
Molekulová hmotnost:
341.36 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1CCC(CC1)c2cc3c(cc2)C(=O)N(C3=O)C4CCC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H19N3O4/c22-15-4-3-14(16(23)20-15)21-17(24)12-2-1-11(9-13(12)18(21)25)10-5-7-19-8-6-10/h1-2,9-10,14,19H,3-8H2,(H,20,22,23)
InChI key
KOGMQASWKIDFRN-UHFFFAOYSA-N
Application
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachement via reductive amination, and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)