Hlavní dokumenty
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H7O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.05
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
functional group
phosphate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OC)(OC)O
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
InChI key
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)