Hlavní dokumenty
924539
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane
≥95.0%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H13F17O3Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
568.30
MDL number:
UNSPSC Code:
31201707
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0%
form
liquid
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C13H13F17O3Si/c1-31-34(32-2,33-3)5-4-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h4-5H2,1-3H3
InChI key
HJIMAFKWSKZMBK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)