Přeskočit na
448931
Trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane
97%
Synonyma:
Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-trichlorosilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 620,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CF3(CF2)5CH2CH2SiCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
481.54
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-947-6
Beilstein/REAXYS Number:
6154526
MDL number:
3 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.352 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl3F13Si/c9-25(10,11)2-1-3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24/h1-2H2
InChI key
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane (PFOCTS) is a high-performance fluorinated silane optimized for the deposition of ultra-low surface energy Self-Assembled Monolayers (SAMs). This 97% assay grade ensures maximum fluorinated chain density, providing exceptionally durable superhydrophobic and oleophobic properties. This reagent is the gold standard for creating "non-stick" surfaces in high-precision microfluidics and sensitive electronic interfaces, where it serves as a critical moisture barrier and anti-stiction layer.
Application
As a versatile molecular bridge, PFOCTS is essential for engineering intelligent interfaces and stimuli-responsive systems that enable precise interactions at the intersection of nanotechnology, biology, and electronics.
Precision Microfluidics: Essential release agent for soft lithography (PDMS molding), ensuring high-fidelity channel replication and preventing polymer adhesion.
Bio-Antifouling: Creates inert interfaces that minimize non-specific protein adsorption and unwanted cellular adhesion in diagnostic devices.
Nanoelectronics (OFETs): Improves gate dielectric performance by reducing surface energy and leakage current, enhancing the air-stability of organic semiconductors.
MEMS/NEMS Lubrication: Functions as a molecular lubricant to reduce stiction and friction in nanoscale electromechanical systems, extending device lifespan.
Superhydrophobic Nanostructures: Functionalizes nanotube arrays to create biomimetic "slippery" surfaces for controlled droplet transport and self-cleaning medical tools.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
420034
description
97%
description
95%
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.352 (lit.)
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
192 °C (lit.)
bp
93-96 °C/3 mmHg (lit.)
assay
97%
assay
95%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
78560-45-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?