924008
Silver bromide
≥99.999% trace metals basis
Synonyma:
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥99.999% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
density
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)