Hlavní dokumenty
919640
Sigma-Aldrich
Nickel catalytic static mixer
316L, diam. × L 6 mm × 150 mm
Synonyma:
Ni CSM, Ni-EP-316L-6R150-A
About This Item
UNSPSC Code:
12141733
NACRES:
NA.22
Quality Level
diam. × L
6 mm × 150 mm
General description
Nickel Catalytic Static Mixer 316L 6mm dia x 150mm is a general hydrogenation catalyst that exhibits moderate to high activity as well as good selectivity towards alkynes over alkenes. This CSM has a long lifetime.
  • Core: 3D printed 316L stainless steel
  • Catalyst: electroplated Ni
  • Shape: cylindrical
  • Dimensions: 6mm diameter x 150mm length
Catalytic static mixers are a novel immobilized catalyst system, based on 3D printed mixer scaffolds containing a catalytic active layer. A variety of different active catalysts can be deposited on the metal mixer, allowing employment in many different classes of chemical reactions, such as hydrogenations, oxidations, C-C couplings and many more.
For additional information, including a general operational guide, click here
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Catalytic static mixers enable diverse chemical reactions like hydrogenations and oxidations; ideal for various applications.