Hlavní dokumenty
479527
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Synonyma:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Lineární vzorec:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
381.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
Quality Level
concentration
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
density
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChI key
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)