Hlavní dokumenty
8.20876
Sigma-Aldrich
Nickel catalyst
(Produced according to a process of the type developed by Murray Raney, activated for hydrogenation) for synthesis
Synonyma:
Nickel catalyst acc. Raney
About This Item
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
suspension
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
9-11 (20 °C in H2O, suspension)
density
>1.2 g/cm3
storage temp.
2-30°C
Application
  • Bifunctional Electrocatalysis: Suresh et al. developed multi-active sites loaded NiCu-MOF@MWCNTs as a bifunctional electrocatalyst for water splitting, demonstrating the potential of nickel catalysts in enhancing both hydrogen and oxygen evolution reactions, thereby offering a robust solution for electrochemical energy conversion (Suresh et al., 2024).
Analysis Note
Assay of Ni, calc. on dried substance: ≥ 90.0 %
Assay od Al, calc. on dried substance: ≤ 10.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.