Hlavní dokumenty
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C102H81ClN2Pd
Molekulová hmotnost:
1476.62
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Application
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)