Hlavní dokumenty
925489
Sigma-Aldrich
IPr#−PEPPSI
Synonyma:
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C98H76Cl3N3Pd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1508.45
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
assay
≥95%
Quality Level
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Application
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.