Key Documents
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Synonyma:
IPent-HCl
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H53ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
537.26
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
mp
362-364 °C
Související kategorie
Application
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c