Hlavní dokumenty
908266
Sigma-Aldrich
20α-Dihydroprogesterone-2,3,4,20,24-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C1613C5H32O2
Molekulová hmotnost:
321.44
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C@@H]([13CH3])C1CCC2C3C([C@](C[13CH2]4)(C)C(CC3)=[13CH][13C]4=O)CC[C@@]21C
InChI key
RWBRUCCWZPSBFC-ZEEYMKTLSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)