Merck
908045
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru, powder
Synonyma:
Ru/C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ru
Molekulová hmotnost:
101.07
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ruthenium on carbon, Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
form
powder
contains
~50% water
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium on carbon
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)