Hlavní dokumenty
904635
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-1-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyma:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-1-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C48H6415NN6O9PSi
Molekulová hmotnost:
943.12
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)C=N2)N=C(NC(C)=O)[15NH]1
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)