Hlavní dokumenty
902802
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoropyridine
≥95%
Synonyma:
Photocatalysis ligand
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H6F3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.17
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
assay
≥95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
functional group
fluoro
Application
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)