Přejít k obsahu
908762
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
≥95%, powder or crystals
Synonyma:
5,5′-dCF3bpy
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H6F6N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
292.18
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine, ≥95%
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
manufacturer/tradename
ECACC
mp
129-130 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18/h1-6H
InChI key
ZHMXQYAUGQASQM-UHFFFAOYSA-N
Application
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine is a ligand used for the preparation of Ir(III) photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)